Learn More
3-Methylthiophene-2-carbonitrile, 96%, Thermo Scientific Chemicals
29.55 - 330.65
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 55406-13-8 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H5NS |
Molecular Weight (g/mol) | 123.173 |
MDL-nummer | MFCD00052086 |
InChI Key | ALZHYEITUZEZMT-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 3-methyl-2-thiophenecarbonitrile, 2-cyano-3-methylthiophene, acmc-1axot, 3-methyl-thiophene-2-carbonitrile, 3-methyl-2-thiophenecarbonitrile # |
PubChem CID | 521617 |
IUPAC Name | 3-methylthiophene-2-carbonitrile |
SMILES | CC1=C(SC=C1)C#N |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11400903
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13305.03 |
1 g |
29.55
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11410903
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13305.06 |
5 g |
98.89
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11420903
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13305.14 |
25 g |
330.65
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
55406-13-8 | |
123.173 | |
ALZHYEITUZEZMT-UHFFFAOYSA-N | |
521617 | |
CC1=C(SC=C1)C#N |
C6H5NS | |
MFCD00052086 | |
3-methyl-2-thiophenecarbonitrile, 2-cyano-3-methylthiophene, acmc-1axot, 3-methyl-thiophene-2-carbonitrile, 3-methyl-2-thiophenecarbonitrile # | |
3-methylthiophene-2-carbonitrile |
Specificatie
3-Methylthiophene-2-carbonitrile | |
91°C to 93°C (12 mmHg) | |
1.553 | |
UN3276 | |
3-methyl-2-thiophenecarbonitrile, 2-cyano-3-methylthiophene, acmc-1axot, 3-methyl-thiophene-2-carbonitrile, 3-methyl-2-thiophenecarbonitrile # | |
CC1=C(SC=C1)C#N | |
123.173 | |
123.18 |
55406-13-8 | |
C6H5NS | |
MFCD00052086 | |
5495606 | |
ALZHYEITUZEZMT-UHFFFAOYSA-N | |
3-methylthiophene-2-carbonitrile | |
521617 | |
96% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H301-H312-H332
Toxic if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H301-H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: NITRILES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No