Learn More
3-Iodo-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
116.58 - 339.69
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 4522-35-4 |
---|---|
Moleculaire formule | C3H3IN2 |
Molecular Weight (g/mol) | 193.98 |
MDL-nummer | MFCD12022324,MFCD01463487 |
InChI Key | RUKDVLFJSMVBLV-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 3-iodo-1h-pyrazole, 3-iodopyrazole, iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo, 3-iodo-2h-pyrazole, iodo-pyrazole, 5-iodopyrazole, acmc-2097sa |
PubChem CID | 1239830 |
IUPAC Name | 5-iodo-1H-pyrazole |
SMILES | IC1=CC=NN1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11956231
|
Thermo Scientific Acros
444810010 |
1 g | N/A | ||||||
11966231
|
Thermo Scientific Acros
444810050 |
5 g |
339.69
5 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
4522-35-4 | |
193.98 | |
RUKDVLFJSMVBLV-UHFFFAOYSA-N | |
1239830 | |
IC1=CC=NN1 |
C3H3IN2 | |
MFCD12022324,MFCD01463487 | |
3-iodo-1h-pyrazole, 3-iodopyrazole, iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo, 3-iodo-2h-pyrazole, iodo-pyrazole, 5-iodopyrazole, acmc-2097sa | |
5-iodo-1H-pyrazole |
Specificatie
3-Iodo-1H-pyrazole | |
68.0°C to 73.0°C | |
Glass Bottle | |
MFCD12022324,MFCD01463487 | |
RUKDVLFJSMVBLV-UHFFFAOYSA-N | |
5-iodo-1H-pyrazole | |
1239830 | |
97% |
4522-35-4 | |
96% min. (GC) | |
C3H3IN2 | |
3-iodo-1h-pyrazole, 3-iodopyrazole, iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo, 3-iodo-2h-pyrazole, iodo-pyrazole, 5-iodopyrazole, acmc-2097sa | |
IC1=CC=NN1 | |
193.98 | |
193.98 |
Safety and Handling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove to fresh air
GHS Signal Word: Warning
- 3-Iodo-1H-pyrazole
Signal Word
- Waarschuwing
Hazard Category
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Hazard Statement
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Precautionary Statement
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.