Learn More
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
73.94 - 309.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 436799-33-6
Moleculaire formule C6H3BrF3N
Molecular Weight (g/mol) 226
MDL-nummer MFCD04972700
InChI Key HEDHNDVPKRVQPN-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 3-bromo-5-trifluoromethyl pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluormethyl-pyridine, abbypharma ap-11-5533, 3-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pubchem3010, acmc-209jv5, 3-bromo-5-trifluoromethylpyridin
PubChem CID 11127991
IUPAC Name 3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)C(F)(F)F
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10339747
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
429890010
1 g Glass Bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10533098
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
429890050
5 g Glass Bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
436799-33-6
226
HEDHNDVPKRVQPN-UHFFFAOYSA-N
11127991
C1=C(C=NC=C1Br)C(F)(F)F
C6H3BrF3N
MFCD04972700
3-bromo-5-trifluoromethyl pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluormethyl-pyridine, abbypharma ap-11-5533, 3-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pubchem3010, acmc-209jv5, 3-bromo-5-trifluoromethylpyridin
3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Specificatie
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
96.0
43.5°C to 46.0°C
65.0°C to 66.0°C (19.0 mmHg)
Authentic
C6H3BrF3N
3-bromo-5-trifluoromethyl pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluormethyl-pyridine, abbypharma ap-11-5533, 3-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pubchem3010, acmc-209jv5, 3-bromo-5-trifluoromethylpyridin
C1=C(C=NC=C1Br)C(F)(F)F
226
226
Crystalline Powder or Solid
436799-33-6
100.0
White to Yellow
85°C
96% min. (GC)
MFCD04972700
HEDHNDVPKRVQPN-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
11127991
97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF
GHS Signal Word: Warning
Productidentificatie
  • 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
Gevarenaanduiding
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.