Learn More
3-Aminopropyltrimethoxysilane, 95%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13822-56-5 | C6H17NO3Si | 179.29 g/mol
57.20 - 765.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 13822-56-5 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H17NO3Si |
Molecular Weight (g/mol) | 179.29 |
MDL-nummer | MFCD00008206 |
InChI Key | SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6 |
PubChem CID | 83756 |
IUPAC Name | 3-trimethoxysilylpropan-1-amine |
SMILES | CO[Si](CCCN)(OC)OC |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10673532
|
Thermo Scientific Acros
313251000 |
100 mL | Glass bottle |
57.20
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10589453
|
Thermo Scientific Acros
313255000 |
500 mL | Glass bottle |
217.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
13498518
|
Thermo Scientific Acros
313250025 |
2.5 L | Glass bottle |
765.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
13822-56-5 | |
179.29 | |
SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N | |
83756 | |
CO[Si](CCCN)(OC)OC |
C6H17NO3Si | |
MFCD00008206 | |
3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6 | |
3-trimethoxysilylpropan-1-amine |
Specificatie
3-Aminopropyltrimethoxysilane | |
94.0 | |
Colorless | |
194.0°C | |
Authentic | |
C6H17NO3Si | |
1.4230 to 1.4250 | |
1.01 | |
Solubility in water: reacts with water. | |
CO[Si](CCCN)(OC)OC | |
179.29 | |
179.29 | |
Liquid |
13822-56-5 | |
100.0 | |
1.0100g/mL | |
92°C | |
94% min. (GC) | |
NH2(CH2)3Si(OCH3)3 | |
MFCD00008206 | |
3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6 | |
SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N | |
3-trimethoxysilylpropan-1-amine | |
83756 | |
95% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 237-511-5
- 3-Aminopropyltrimethoxysilane
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: 3-Aminopropyltrimethoxysilane