Learn More
3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonane, 41% solution in aromatic free mi, Thermo Scientific Chemicals
Merk:  Thermo Scientific Acros 349941000
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Productcode. 10718732
  • 45.65 /
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Radical initiators
Specificatie
Specificatie
3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonane
41% Solution in Aromatic Free Min. Spirit
40.0, 58.0
<10.0°C
MFCD02685709
unii-j3mv6azn38, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonane, 1,2,4,5,7,8-hexoxonane, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl, j3mv6azn38, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane, unii-j3mv6azn38 component kvwlloiegklbpa-aqhstmncsa-n, unii-j3mv6azn38 component kvwlloiegklbpa-zsbigdgjsa-n, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexaoxacyclononane, 1,2,4,5,7,8-hexaoxacyclononane, 3,6,9-trimethyl, 3,6,9-triethyl, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane sol.in arom.free min.spirit
KVWLLOIEGKLBPA-UHFFFAOYSA-N
3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexaoxonane
2734078
7.3 to 7.6% (total active oxygen)
0.875
100 g
Solution
Undesignated
24748-23-0, 78-93-3
42.0, 60.0
C12H24O6
0.8750g/mL
Solubility in water: immiscible. Other solubilities: miscible with most organic solvents
CCC1(OOC(OOC(OO1)(C)CC)(C)CC)C
264.318
264.32
Plastic bottle
5 mPa.s (20°C)
74°C
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • 3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane, 41% solution in aromatic free mineral spirit
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Aspiratietoxiciteit categorie 1
  • Organisch peroxide Type C & D
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H242-Brandgevaar bij verwarming.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P220-Van kleding/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
  • P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P331-GEEN braken opwekken.
  • P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
  • P370+P380+P375-In geval van brand: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.
  • P403+P235-Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.