Learn More
3,4-diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, Thermo Scientific™
127.00 - 412.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 5231-87-8
Moleculaire formule C8H10O4
Molecular Weight (g/mol) 170.164
InChI Key DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 3,4-diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, diethyl squarate, squaric acid diethyl ester, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-diethoxy, diethoxycyclobutenedione, diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-diethoxycyclobutenedione, 3,4-diethoxy-cyclobut-3-ene-1,2-dione, pubchem9741, acmc-209kyn
PubChem CID 123228
IUPAC Name 3,4-diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione
SMILES CCOC1=C(C(=O)C1=O)OCC
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10768243
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
RDP00117EA
10 g Amber Glass Bottle
127.00
10 gram
10372015
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
RDP00117EB
25 g Amber Glass Bottle
246.00
10497554
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
RDP00117FA
100 g Amber Glass Bottle
412.00
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
5231-87-8
170.164
3,4-diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, diethyl squarate, squaric acid diethyl ester, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-diethoxy, diethoxycyclobutenedione, diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-diethoxycyclobutenedione, 3,4-diethoxy-cyclobut-3-ene-1,2-dione, pubchem9741, acmc-209kyn
3,4-diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione
C8H10O4
DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
123228
CCOC1=C(C(=O)C1=O)OCC
Specificatie
3, 4-Diethoxycyclobut-3-ene-1, 2-dione
97%
3,4-diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, diethyl squarate, squaric acid diethyl ester, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-diethoxy, diethoxycyclobutenedione, diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-diethoxycyclobutenedione, 3,4-diethoxy-cyclobut-3-ene-1,2-dione, pubchem9741, acmc-209kyn
CCOC1=C(C(=O)C1=O)OCC
170.164
170.16
5231-87-8
C8H10O4
DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
3,4-diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione
123228
97%