Learn More
Merck 25mm Glass Microanalysis Vacuum Filter Holder and Support
Vacuum filter small volumes for particulate or biological contamination analysis.
519.00 - 592.00
Specificatie
Autoclaveerbaar Not Autoclavable
Steriliteit Non-sterile
Filtratieoppervlak 2.5 cm2
Type Glass Microanalysis Filter Holder Kit
Volume (metrisch) 15 mL
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Materiaal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Materiaal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15854146
Bekijk documenten
Merck
XX1012500
Fritted Glass
519.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15824156
Bekijk documenten
Merck
XX1012530
Stainless Steel
592.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Vacuum filter small volumes for particulate or biological contamination analysis.
  • Funnel capacity: 15mL
  • Filtration area: 2.5cm2
  • Not autoclavable with filter in place
Specificatie
Specificatie
Not Autoclavable
2.5 cm2
15 mL
15.2 cm
2.5 cm
Non-sterile
Glass Microanalysis Filter Holder Kit
6 in.
0.98 in.