Learn More
HUBER Insulated Stainless Steel Bath 212B, 12 L
Insulated bath
Merk:  HUBER 6684
Produktcode. 10692415
  • 928.00 / 1 stuk
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Insulated stainless steel bath 212B, 12L
Specificatie
Specificatie
12 L
200°C
212 B
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Bekijk bijbehorende artikelen
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen