Learn More
2-Propanol, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
ACS reagent,≥99.5%
33.86 - 506.24
Chemische identificatiekenmerken
CAS 67-63-0
Moleculaire formule C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.096
MDL-nummer MFCD00011674
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synoniem isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15631700
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Riedel-de Haen
190764-500ML
500 mL Glass Bottle
33.86
15601700
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Riedel-de Haen
190764-1L
1 L Glass Bottle
62.79
15611700
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Riedel-de Haen
190764-2.5L
2.5 L Glass Bottle
174.69
15651700
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Riedel-de Haen
190764-6X500ML
6 x 500 mL Glass Bottle
178.92
15641700
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Riedel-de Haen
190764-6X1L
6 x 1 L Glass Bottle
346.50
15621700
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Riedel-de Haen
190764-20L
20 L Stainless Steel Can This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
67-63-0
60.096
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
3776
propan-2-ol
C3H8O
MFCD00011674
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CHEBI:17824
CC(C)O
Specificatie
2-Propanol
67-63-0
0.785g/mL at 25°C
0.02
750°F
n20/D 1.377(lit.)
(CH3)2CHOH
44mmHg (25°C), 33mmHg (20°C)
635639
Soluble in water
CC(C)O
60.096
CHEBI:17824
≥99.5%
-90°C
Colorless
83°C
12°C (53.6°F)
Liquid
C3H8O
MFCD00011674
UN1219
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
propan-2-ol
3776
60.1g/mol
ACS Reagent
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P210-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
H225-H319-H336
missing translation for 'dotInformation' : Class 3 - PG 2 - Isopropanol
missing translation for 'einecsNumber' : 200-661-7
missing translation for 'rtecsNumber' : NT8050000
Product Identifier
  • 2-Propanol
Signal Word
  • Gevaar
Hazard Category
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Hazard Statement
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Precautionary Statement
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Bevat: Propan-2-ol