Learn More
2-Naphthol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
30.15 - 198.99
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 135-19-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C10H8O |
Molecular Weight (g/mol) | 144.17 |
MDL-nummer | MFCD00004067 |
InChI Key | JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol |
PubChem CID | 8663 |
ChEBI | CHEBI:10432 |
IUPAC Name | naphthalen-2-ol |
SMILES | C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10338603
|
Thermo Scientific Acros
156972500 |
250 g | Plastic bottle |
30.15
250 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10397470
|
Thermo Scientific Acros
156970010 |
1 kg | Plastic bottle |
62.91
1 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
13438388
|
Thermo Scientific Acros
156970050 |
5 kg | Plastic drum |
198.99
5 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
135-19-3 | |
144.17 | |
JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N | |
8663 | |
naphthalen-2-ol |
C10H8O | |
MFCD00004067 | |
2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol | |
CHEBI:10432 | |
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O |
Specificatie
2-Naphthol | |
97.5 | |
120.0°C to 124.0°C | |
285.0°C to 286.0°C | |
Authentic | |
C10H8O | |
MFCD00004067 | |
15,6469 | |
Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: 1 g/80mL boiling water, 1 g/0.8mL alcohol, 1 g/17mL chloroform, 1 g/1.3mL ether, soluble in ethanol, ether, chloroform, glycerol | |
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O | |
144.17 | |
CHEBI:10432 | |
98% |
135-19-3 | |
100.0 | |
White to Yellow | |
153°C | |
97.5% min. (GC) | |
C10H7OH | |
06,627 | |
2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol | |
JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N | |
naphthalen-2-ol | |
8663 | |
144.17 | |
Crystalline Powder or Crystals |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if inhaled.
Harmful if swallowed.
Very toxic to aquatic life.
GHS P Statement
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 205-182-7
- 2-Naphthol
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.