Learn More
2-Methylbutane, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™, for HPLC,≥99.5%
223.38 - 490.42
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 78-78-4 |
---|---|
Moleculaire formule | C5H12 |
Molecular Weight (g/mol) | 72.15 |
MDL-nummer | MFCD00009338 |
InChI Key | QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12 |
PubChem CID | 6556 |
ChEBI | CHEBI:30362 |
IUPAC Name | 2-methylbutane |
SMILES | CCC(C)C |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15692830
|
Honeywell-Chromasolv
270342-1L |
1 L | Glass Bottle |
223.38
1 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15602840
|
Honeywell-Chromasolv
270342-2.5L |
2.5 L | Glass Bottle |
490.42
2.50 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Chemische identificatiekenmerken
78-78-4 | |
72.15 | |
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N | |
6556 | |
2-methylbutane |
C5H12 | |
MFCD00009338 | |
isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12 | |
CHEBI:30362 | |
CCC(C)C |
Specificatie
2-Methylbutane | |
78-78-4 | |
100.0000% | |
28°C | |
C5H12 | |
MFCD00009338 | |
1730723 | |
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N | |
2-methylbutane | |
6556 | |
72.15 | |
HPLC |
CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.5% | |
max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 240 nm, max. 0.07 at 220 nm, max. 0.30 at 210 nm, max. 1.0 at 192 nm | |
0.62 g/mL at 25 °C(lit.) | |
−51°C | |
CH3CH2CH(CH3)2 | |
UN1265 | |
isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12 | |
CCC(C)C | |
72.15 | |
CHEBI:30362 | |
>99.5% |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'shelfLife' : 1260 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group:3: I; Proper Shipping Name: Pentanes
missing translation for 'einecsNumber' : 201-142-8
Recommended Storage : Room Temp
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- 2-Methylbutane
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H224-Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- EUH066-Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P243-Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: isopentane