Learn More
2-Methyl-1-propanol, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 78-83-1 | C4H10O | 74.12 g/mol
46.43 - 144.72
Chemische identificatiekenmerken
CAS 78-83-1
Moleculaire formule C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
MDL-nummer MFCD00004740
InChI Key ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
IUPAC Name 2-methylpropan-1-ol
SMILES CC(C)CO
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10311211
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
412655000
500 mL Glass Bottle
46.43
10698994
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
412650025
2.5 L Glass bottle
144.72
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
78-83-1
74.12
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
6560
2-methylpropan-1-ol
C4H10O
MFCD00004740
2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
CHEBI:46645
CC(C)CO
Specificatie
2-Methyl-1-propanol
78-83-1
0.8000g/mL
28°C
99% min. (GC)
(CH3)2CHCH2OH
MFCD00004740
0.001% max.
0.8
(in water) Passes test
CC(C)CO
74.12
CHEBI:46645
74.12
99+%
0.0005 meq/g max
99+%
-108°C
108°C
Authentic
C4H10O
1.3945 to 1.3965
01, 373
15, 5176
2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
2-methylpropan-1-ol
6560
4 Pas (20°C)
11.7mbar at 20°C
ACS Reagent
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes serious eye damage.
May cause respiratory irritation.
May cause drowsiness or dizziness.
Causes skin irritation.
Flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
If skin irritation occurs: Get medical advice/at
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-148-0
missing translation for 'rtecsNumber' : NP9625000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • 2-Methyl-1-propanol
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.