Learn More
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1193-55-1 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
103.52 - 615.06
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1193-55-1
Moleculaire formule C7H10O2
Molecular Weight (g/mol) 126.16
MDL-nummer MFCD00001587
InChI Key VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 2-methyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 2-methyl, 1,3-dimethylcycloadipic ketone, 2-methyl-1,3-cyclohexandione, 1-methyl-2,6-cyclohexanedione, ghl.pd_mitscher_leg0.98, 2-methylcyclohexan-1,3-dion, 2-methyl-cyclohexane-1,3-dione, pubchem15384, acmc-209a2g
PubChem CID 70945
IUPAC Name 2-methylcyclohexane-1,3-dione
SMILES CC1C(=O)CCCC1=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10418670
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
126590250
25 g Glass bottle
103.52
25 gram
10428670
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
126591000
100 g Glass bottle
292.46
100 gram
10138053
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
126592000
200 g Glass bottle
615.06
200 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1193-55-1
126.16
VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N
70945
CC1C(=O)CCCC1=O
C7H10O2
MFCD00001587
2-methyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 2-methyl, 1,3-dimethylcycloadipic ketone, 2-methyl-1,3-cyclohexandione, 1-methyl-2,6-cyclohexanedione, ghl.pd_mitscher_leg0.98, 2-methylcyclohexan-1,3-dion, 2-methyl-cyclohexane-1,3-dione, pubchem15384, acmc-209a2g
2-methylcyclohexane-1,3-dione
Specificatie
2-Methyl-1, 3-cyclohexanedione
98.0
>204°C
Authentic
C7H10O2
MFCD00001587
2-methyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 2-methyl, 1,3-dimethylcycloadipic ketone, 2-methyl-1,3-cyclohexandione, 1-methyl-2,6-cyclohexanedione, ghl.pd_mitscher_leg0.98, 2-methylcyclohexan-1,3-dion, 2-methyl-cyclohexane-1,3-dione, pubchem15384, acmc-209a2g
VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N
2-methylcyclohexane-1,3-dione
70945
98+%
1193-55-1
100.0
Brown to White
98+%
CH3C6H7(=O)2
07, 558
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
CC1C(=O)CCCC1=O
126.16
126.15
Crystalline Powder, Powder or Crystals
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 214-773-9
Productidentificatie
  • 2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.