Learn More
2'-Methoxyacetophenone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 579-74-8 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
45.93 - 140.70
Chemische identificatiekenmerken
CAS 579-74-8
Moleculaire formule C9H10O2
Molecular Weight (g/mol) 150.18
MDL-nummer MFCD00008725
InChI Key DWPLEOPKBWNPQV-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 2'-methoxyacetophenone, 1-2-methoxyphenyl ethanone, o-methoxyacetophenone, ethanone, 1-2-methoxyphenyl, o-acetylanisole, 1-2-methoxyphenyl ethan-1-one, o-acetanisole, 2-acetylanisole, 2-methyoxyacetophenone oxime, ortho-methoxyacetophenone
PubChem CID 68481
IUPAC Name 1-(2-methoxyphenyl)ethanone
SMILES COC1=CC=CC=C1C(C)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11433914
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11929.14
25 g
45.93
25 gram
11443914
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11929.22
100 g
140.70
100 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
579-74-8
150.18
DWPLEOPKBWNPQV-UHFFFAOYSA-N
68481
COC1=CC=CC=C1C(C)=O
C9H10O2
MFCD00008725
2'-methoxyacetophenone, 1-2-methoxyphenyl ethanone, o-methoxyacetophenone, ethanone, 1-2-methoxyphenyl, o-acetylanisole, 1-2-methoxyphenyl ethan-1-one, o-acetanisole, 2-acetylanisole, 2-methyoxyacetophenone oxime, ortho-methoxyacetophenone
1-(2-methoxyphenyl)ethanone
Specificatie
2'-Methoxyacetophenone
1.09
108°C (226°F)
1.5393
1100602
2'-methoxyacetophenone, 1-2-methoxyphenyl ethanone, o-methoxyacetophenone, ethanone, 1-2-methoxyphenyl, o-acetylanisole, 1-2-methoxyphenyl ethan-1-one, o-acetanisole, 2-acetylanisole, 2-methyoxyacetophenone oxime, ortho-methoxyacetophenone
COC1=CC=CC=C1C(C)=O
150.18
150.18
579-74-8
119°C to 120°C (10 mmHg)
C9H10O2
MFCD00008725
Light sensitive
DWPLEOPKBWNPQV-UHFFFAOYSA-N
1-(2-methoxyphenyl)ethanone
68481
98%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 209-446-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • 2'-Methoxyacetophenone
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: 2'-Methoxyacetophenone