Learn More
2-Mercaptoethanol, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 60-24-2 | C2H6OS | 78.13 g/mol
40.87 - 252.26
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 60-24-2 |
---|---|
Moleculaire formule | C2H6OS |
Molecular Weight (g/mol) | 78.13 |
MDL-nummer | MFCD00004890 |
InChI Key | DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan |
PubChem CID | 1567 |
ChEBI | CHEBI:41218 |
SMILES | OCCS |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10265220
|
Thermo Scientific Acros
125470100 |
10 mL | Glass bottle |
40.87
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10367100
|
Thermo Scientific Acros
125472500 |
250 mL | Glass bottle |
41.33
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10407520
|
Thermo Scientific Acros
125470010 |
1 L | Glass bottle |
123.62
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
11985721
|
Thermo Scientific Acros
125470025 |
2.5 L | Glass bottle |
252.26
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
60-24-2 | |
78.13 | |
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N | |
1567 | |
OCCS |
C2H6OS | |
MFCD00004890 | |
2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan | |
CHEBI:41218 |
Specificatie
2-Mercaptoethanol | |
-100.0°C | |
1.1100g/mL | |
73°C | |
98.5% min. (GC) | |
HSCH2CH2OH | |
MFCD00004890 | |
01,643 | |
1.11 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene,soluble in acetone,miscible with most common organic solvents | |
OCCS | |
78.13 | |
CHEBI:41218 | |
78.13 | |
Pure |
60-24-2 | |
Colorless to Yellow | |
157.0°C to 158.0°C | |
Authentic | |
C2H6OS | |
1.4990 to 1.5020 | |
01,47 | |
15,5936 | |
2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan | |
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N | |
2-sulfanylethanol | |
1567 | |
3.43 mPa.s (20°C) | |
99% | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Toxic if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
May cause damage to organs through prolon
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with wat
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-464-6
- 2-Mercaptoethanol
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Acute toxiciteit Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Sensibilisering van de huid Categorie 1A
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H301-Giftig bij inslikken.
- H310-Dodelijk bij contact met de huid.
- H331-Giftig bij inademing.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H373-Kan schade aan organen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.