Learn More
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde, 99%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 93249-62-8 | C8H5F3O3 | 206.12 g/mol
68.14 - 181.91
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 93249-62-8 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H5F3O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 206.12 |
MDL-nummer | MFCD00075249 |
InChI Key | WQUZBERVMUEJTD-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 1268058 |
IUPAC Name | 2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)C=O)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10011614
|
Thermo Scientific Acros
398202500 |
250 mg | Glass bottle |
68.14
250 mg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10536114
|
Thermo Scientific Acros
398200010 |
1 g | Glass bottle |
181.91
1 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
93249-62-8 | |
206.12 | |
WQUZBERVMUEJTD-UHFFFAOYSA-N | |
2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde |
C8H5F3O3 | |
MFCD00075249 | |
1268058 | |
C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)C=O)O |
Specificatie
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde | |
98.5 | |
31.0°C to 33.0°C | |
82.0°C (60.0 mmHg) | |
98.5% min. (HPLC) | |
CF3OC6H3(OH)CHO | |
2-hydroxy-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 5-trifluoromethoxy salicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy, acmc-20antc, 5-trifluoromethoxysalicylaldehyde, 5-trifluoromethoxy-salicylaldehyde, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy-benzaldehyde, 20hydroxy-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-oxidanyl-5-trifluoromethyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,2-hydroxy-5-trifluoromethoxy | |
C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)C=O)O | |
206.12 | |
206.12 | |
Low Melting Solid |
93249-62-8 | |
100.0 | |
White to Yellow | |
Authentic | |
C8H5F3O3 | |
MFCD00075249 | |
WQUZBERVMUEJTD-UHFFFAOYSA-N | |
2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde | |
1268058 | |
99% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF
GHS Signal Word: Warning
- 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.