Learn More
2-Heptylamine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 123-82-0 | C7H17N | 115.22 g/mol
50.25 - 538.68
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 123-82-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C7H17N |
Molecular Weight (g/mol) | 115.22 |
MDL-nummer | MFCD00008101 |
InChI Key | VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYNA-N |
Synoniem | 2-aminoheptane, tuaminoheptane, 2-heptylamine, 2-heptanamine, heptamine, 1-methylhexylamine, heptin, tuamine, tuaminoheptan, rineptil |
PubChem CID | 5603 |
IUPAC Name | heptan-2-amine |
SMILES | CCCCCC(C)N |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10764591
|
Thermo Scientific Acros
103770250 |
25 mL | Glass bottle |
50.25
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10112850
|
Thermo Scientific Acros
103771000 |
100 mL | Glass bottle |
141.71
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10647953
|
Thermo Scientific Acros
103775000 |
500 mL | Glass bottle |
538.68
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
123-82-0 | |
115.22 | |
VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYNA-N | |
5603 | |
CCCCCC(C)N |
C7H17N | |
MFCD00008101 | |
2-aminoheptane, tuaminoheptane, 2-heptylamine, 2-heptanamine, heptamine, 1-methylhexylamine, heptin, tuamine, tuaminoheptan, rineptil | |
heptan-2-amine |
Specificatie
2-Heptylamine | |
123-82-0 | |
100.0 | |
0.7680g/mL | |
54°C | |
98% min. (GC) | |
CH3(CH2)4CH(NH2)CH3 | |
MFCD00008101 | |
15,9982 | |
2-aminoheptane, tuaminoheptane, 2-heptylamine, 2-heptanamine, heptamine, 1-methylhexylamine, heptin, tuamine, tuaminoheptan, rineptil | |
VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYNA-N | |
heptan-2-amine | |
5603 | |
98+% |
≥98% | |
98.5 | |
Colorless to Yellow | |
142.0°C to 144.0°C | |
Authentic | |
C7H17N | |
1.4175 to 1.4195 | |
04,194 | |
0.768 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol, ether, petroleum ether,, chloroform and benzene | |
CCCCCC(C)N | |
115.22 | |
115.22 | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful in contact with skin.
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if inhaled.
Harmful if swallowed.
Flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF SWALLOWED: Rin
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-655-5
missing translation for 'rtecsNumber' : MQ5425000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Heptylamine
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.