Learn More
2-Fluorophenol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
30.65 - 280.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 367-12-4 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H5FO |
Molecular Weight (g/mol) | 112.10 |
MDL-nummer | MFCD00002155 |
InChI Key | HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | o-fluorophenol, phenol, 2-fluoro, phenol, o-fluoro, 1-fluoro-2-hydroxybenzene, 2-fluorohydroxybenzene, fluorophenol, unii-i9ow1nly9r, 2-fluoro-phenol, phenol, fluoro, ccris 1226 |
PubChem CID | 9707 |
IUPAC Name | 2-fluorophenol |
SMILES | OC1=CC=CC=C1F |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11477187
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14979.14 |
25 g |
30.65
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11487187
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14979.22 |
100 g |
76.68
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11497187
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14979.36 |
500 g | N/A | ||||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
367-12-4 | |
112.10 | |
HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N | |
9707 | |
OC1=CC=CC=C1F |
C6H5FO | |
MFCD00002155 | |
o-fluorophenol, phenol, 2-fluoro, phenol, o-fluoro, 1-fluoro-2-hydroxybenzene, 2-fluorohydroxybenzene, fluorophenol, unii-i9ow1nly9r, 2-fluoro-phenol, phenol, fluoro, ccris 1226 | |
2-fluorophenol |
Specificatie
2-Fluorophenol | |
14°C to 16°C | |
150°C to 152°C | |
Phenol-like | |
1.514 | |
UN2924 | |
o-fluorophenol, phenol, 2-fluoro, phenol, o-fluoro, 1-fluoro-2-hydroxybenzene, 2-fluorohydroxybenzene, fluorophenol, unii-i9ow1nly9r, 2-fluoro-phenol, phenol, fluoro, ccris 1226 | |
OC1=CC=CC=C1F | |
112.10 | |
112.1 |
367-12-4 | |
1.215 | |
46°C (114°F) | |
C6H5FO | |
MFCD00002155 | |
1905112 | |
HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N | |
2-fluorophenol | |
9707 | |
98% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H301-H311-H314-H318-H226
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Flammable liquid and vapour.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 206-681-2
missing translation for 'rtecsNumber' : SL4530000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- 2-Fluorophenol
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H332-Schadelijk bij inademing.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: 2-Fluorophenol