Learn More
2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole, 97%
Codice prodotto. p-7077357 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 939-69-5 | C8H4N2OS | 176.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 939-69-5
Formula molecolare C8H4N2OS
Molecular Weight (g/mol) 176.19
Numero MDL MFCD00296905
InChI Key SQAVNBZDECKYOT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-cyano-6-hydroxybenzothiazole, 6-hydroxybenzo d thiazole-2-carbonitrile, 6-hydroxybenzothiazole-2-carbonitrile, 2-benzothiazolecarbonitrile, 6-hydroxy, 6-hydroxy-2-benzothiazolecarbonitrile, pubchem19680, 6-hydroxy-2-cyanobenzothiazole, 6-hydroxy-2-cyano-benzothiazole, 6-hydroxy-benzothiazole-2-carbonitrile, 6-hydroxy-benzo d thiazole-2-carbonitrile
PubChem CID 9881912
IUPAC Name 6-hydroxy-1,3-benzothiazole-2-carbonitrile
SMILES OC1=CC=C2N=C(SC2=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole
Punto di fusione 212.0°C to 215.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 176.2
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato