Learn More
2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 99-40-1 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
84.15 - 759.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 99-40-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H7ClO3 |
Molecular Weight (g/mol) | 186.591 |
MDL-nummer | MFCD00002200 |
InChI Key | LWTJEJCZJFZKEL-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 2-chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone, 2-chloro-1-3,4-dihydroxyphenyl ethanone, 4-chloroacetyl catechol, 3,4-dihydroxyphenacyl chloride, ethanone, 2-chloro-1-3,4-dihydroxyphenyl, unii-fn6949l56q, 3',4'-dihydroxy-2-chloroacetophenone, chloromethyl 3,4-dihydroxyphenyl ketone, 2-chloro-3,4-dihydroxyacetophenone, .alpha.-chloro-3,4-dihydroxyacetophenone |
PubChem CID | 66834 |
ChEBI | CHEBI:51844 |
IUPAC Name | 2-chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1C(=O)CCl)O)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11475497
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23496.14 |
25 g |
84.15
25 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11485497
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23496.22 |
100 g |
244.00
100 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11495497
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23496.36 |
500 g |
759.00
500 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone is used as a styptic adrenobazone, quasi adrenaline drug gasp spirit of intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications2-Chloro-3′,4′-dihydroxyacetophenone is used as a styptic adrenobazone, quasi adrenaline drug gasp spirit of intermediates.
Solubility
Soluble in DMSO, methanol.
Notes
Store in a cool, dry conditions, in well sealed conditions. Store away from oxidizing agents.
Chemische identificatiekenmerken
99-40-1 | |
186.591 | |
LWTJEJCZJFZKEL-UHFFFAOYSA-N | |
66834 | |
2-chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone |
C8H7ClO3 | |
MFCD00002200 | |
2-chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone, 2-chloro-1-3,4-dihydroxyphenyl ethanone, 4-chloroacetyl catechol, 3,4-dihydroxyphenacyl chloride, ethanone, 2-chloro-1-3,4-dihydroxyphenyl, unii-fn6949l56q, 3',4'-dihydroxy-2-chloroacetophenone, chloromethyl 3,4-dihydroxyphenyl ketone, 2-chloro-3,4-dihydroxyacetophenone, .alpha.-chloro-3,4-dihydroxyacetophenone | |
CHEBI:51844 | |
C1=CC(=C(C=C1C(=O)CCl)O)O |
Specificatie
2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone | |
172°C to 176°C | |
MFCD00002200 | |
2-chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone, 2-chloro-1-3,4-dihydroxyphenyl ethanone, 4-chloroacetyl catechol, 3,4-dihydroxyphenacyl chloride, ethanone, 2-chloro-1-3,4-dihydroxyphenyl, unii-fn6949l56q, 3',4'-dihydroxy-2-chloroacetophenone, chloromethyl 3,4-dihydroxyphenyl ketone, 2-chloro-3,4-dihydroxyacetophenone, .alpha.-chloro-3,4-dihydroxyacetophenone | |
LWTJEJCZJFZKEL-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone | |
66834 | |
186.59 |
99-40-1 | |
C8H7ClO3 | |
2092660 | |
Soluble in DMSO,methanol. | |
C1=CC(=C(C=C1C(=O)CCl)O)O | |
186.591 | |
CHEBI:51844 | |
97% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 202-754-8
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
- 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone