Learn More
2-Butoxyethyl acetate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
41.71 - 234.17
Chemische identificatiekenmerken
CAS 112-07-2
Moleculaire formule C8H16O3
Molecular Weight (g/mol) 160.21
MDL-nummer MFCD00009457
InChI Key NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem butoxyethyl acetate, butyl glycol acetate, butylglycol acetate, ethylene glycol monobutyl ether acetate, 2-butoxyethanol acetate, butyl cellosolve acetate, ektasolve eb acetate, ethanol, 2-butoxy-, acetate, butylcelosolvacetat, 1-acetoxy-2-butoxyethane
PubChem CID 8160
IUPAC Name 2-butoxyethyl acetate
SMILES CCCCOCCOC(C)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10732594
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
403410010
1 L
41.71
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10502204
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
403410025
2.5 L
80.60
2.50 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11924921
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
403410100
10 L
234.17
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
112-07-2
160.21
NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
8160
CCCCOCCOC(C)=O
C8H16O3
MFCD00009457
butoxyethyl acetate, butyl glycol acetate, butylglycol acetate, ethylene glycol monobutyl ether acetate, 2-butoxyethanol acetate, butyl cellosolve acetate, ektasolve eb acetate, ethanol, 2-butoxy-, acetate, butylcelosolvacetat, 1-acetoxy-2-butoxyethane
2-butoxyethyl acetate
Specificatie
2-Butoxyethyl acetate
112-07-2
100.0
0.9385g/mL
76°C
97.5% min. (GC)
C8H16O3
1.4120 to 1.4140
0.9385
Solubility in water: soluble
CCCCOCCOC(C)=O
160.21
160.21
Liquid
98%
97.5
-64.0°C
193.5°C
Authentic
Glass bottle
CH3CO2CH2CH2O(CH2)3CH3
MFCD00009457
butoxyethyl acetate, butyl glycol acetate, butylglycol acetate, ethylene glycol monobutyl ether acetate, 2-butoxyethanol acetate, butyl cellosolve acetate, ektasolve eb acetate, ethanol, 2-butoxy-, acetate, butylcelosolvacetat, 1-acetoxy-2-butoxyethane
NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
2-butoxyethyl acetate
8160
98%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if inhaled.
Harmful in contact with skin.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 203-933-3
missing translation for 'rtecsNumber' : KJ8925000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • 2-Butoxyethyl acetate
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
Gevarenaanduiding
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.