Learn More
2-Bromothiophene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1003-09-4 | C4H3BrS | 163.03 g/mol
43.30 - 487.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1003-09-4 |
---|---|
Moleculaire formule | C4H3BrS |
Molecular Weight (g/mol) | 163.03 |
MDL-nummer | MFCD00005417 |
InChI Key | TUCRZHGAIRVWTI-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 2-thienyl bromide, thiophene, 2-bromo, thiophene, bromo, bromothiophene, 2-bromo-thiophene, 2-bromo thiophene, thienyl bromide, 5-bromothiophene, 5-bromo-thiophene, 2-bromanylthiophene |
PubChem CID | 13851 |
IUPAC Name | 2-bromothiophene |
SMILES | BrC1=CC=CS1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10665972
|
Thermo Scientific Acros
154290500 |
50 mL | Glass bottle |
43.30
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10071830
|
Thermo Scientific Acros
154292500 |
250 mL | Glass bottle |
170.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
11906811
|
Thermo Scientific Acros
154290010 |
1 L | Glass Bottle |
487.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
1003-09-4 | |
163.03 | |
TUCRZHGAIRVWTI-UHFFFAOYSA-N | |
13851 | |
BrC1=CC=CS1 |
C4H3BrS | |
MFCD00005417 | |
2-thienyl bromide, thiophene, 2-bromo, thiophene, bromo, bromothiophene, 2-bromo-thiophene, 2-bromo thiophene, thienyl bromide, 5-bromothiophene, 5-bromo-thiophene, 2-bromanylthiophene | |
2-bromothiophene |
Specificatie
2-Bromothiophene | |
-10.0°C | |
1.6800g/mL | |
52°C | |
97.5% min. (GC) | |
1.5850 to 1.5870 | |
17,33 | |
2-thienyl bromide, thiophene, 2-bromo, thiophene, bromo, bromothiophene, 2-bromo-thiophene, 2-bromo thiophene, thienyl bromide, 5-bromothiophene, 5-bromo-thiophene, 2-bromanylthiophene | |
TUCRZHGAIRVWTI-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromothiophene | |
13851 | |
98% |
1003-09-4 | |
Brown to Colorless | |
149.0°C to 151.0°C | |
Authentic | |
C4H3BrS | |
MFCD00005417 | |
1.68 | |
Solubility in water: immiscible. Other solubilities: very soluble in ether, acetone, soluble in carbontetrachloride | |
BrC1=CC=CS1 | |
163.03 | |
163.04 | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Toxic if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
Flammable liquid and vapour.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 213-699-4
Recommended Storage : Product darkens on exposure to light
- 2-Bromothiophene
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H300-Dodelijk bij inslikken.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.