Learn More
(2-Bromphenylethynyl)trimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 38274-16-7 | C11H13BrSi | 253.21 g/mol
34.95 CHF - 489.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 38274-16-7
Summenformel C11H13BrSi
Molekulargewicht (g/mol) 253.21
MDL-Nummer MFCD01321391
InChI-Schlüssel FABNGXSCLHXUOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromophenylethynyl trimethylsilane, 2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, 2-2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, acmc-20appv, 2-bromophenyl trimethylsilyl acetylene, 2-2-bromophenyl ethynyl-trimethylsilane, benzene,1-bromo-2-2-trimethylsilyl ethynyl
PubChem CID 4547398
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC=C1Br
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15410178
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53402.03
1 g
34.95 CHF
1 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15420178
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53402.06
5 g
116.00 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15430178
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53402.14
25 g
489.00 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane finds wide range application in the medicine and electronic industry. Reaction of (2-bromophenylethynyl)trimethylsilane 1 with trimethyl borate yielded the alkynearylboronic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(2-Bromophenyllethynyl)trimethylsilan findet eine breite Palette von Anwendungen in der Medizin- und Elektronikindustrie. Die Reaktion von (2-Bromophenylethynyl)trimethylsilan 1 mit Trimethylborat ergab die Alkynearylboronsäure.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
38274-16-7
253.21
FABNGXSCLHXUOH-UHFFFAOYSA-N
4547398
C11H13BrSi
MFCD01321391
2-bromophenylethynyl trimethylsilane, 2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, 2-2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, acmc-20appv, 2-bromophenyl trimethylsilyl acetylene, 2-2-bromophenyl ethynyl-trimethylsilane, benzene,1-bromo-2-2-trimethylsilyl ethynyl
C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
60°C to 80°C (2mmHg)
38274-16-7
MFCD01321391
2-bromophenylethynyl trimethylsilane, 2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, 2-2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, acmc-20appv, 2-bromophenyl trimethylsilyl acetylene, 2-2-bromophenyl ethynyl-trimethylsilane, benzene,1-bromo-2-2-trimethylsilyl ethynyl
FABNGXSCLHXUOH-UHFFFAOYSA-N
[2-(2-Bromophenyl)ethynyl]trimethylsilan
4547398
98%
1.19
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
C11H13BrSi
>113°C (235°F)
Slightly soluble in water.
C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC=C1Br
253.21
253.21
1.554
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt