Learn More
2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 31106-82-8 | C6H6BrN·HBr | 252.94 g/mol
61.10 - 540.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 31106-82-8 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H6BrN·HBr |
Molecular Weight (g/mol) | 252.94 |
MDL-nummer | MFCD01863544 |
InChI Key | JQDNCGRNPYKRAO-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 2-bromomethyl pyridine hydrobromide, 2-picolyl bromide hydrobromide, 2-bromomethyl pyridine hbr, pyridine, 2-bromomethyl-, hydrobromide, 2-bromomethyl pyridine, bromide, c6h6brn.hbr, acmc-20aim5, ksc495g6r, 2-bromomethylpyridine hydrobromide, bromomethyl pyridine hydrobromide |
PubChem CID | 2734720 |
IUPAC Name | 2-(bromomethyl)pyridine;hydrobromide |
SMILES | C1=CC=NC(=C1)CBr.Br |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10581892
|
Thermo Scientific Acros
370110050 |
5 g | Glass bottle |
61.10
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10794753
|
Thermo Scientific Acros
370110250 |
25 g | Glass bottle |
169.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10606884
|
Thermo Scientific Acros
370111000 |
100 g | Glass bottle |
540.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
31106-82-8 | |
252.94 | |
JQDNCGRNPYKRAO-UHFFFAOYSA-N | |
2734720 | |
C1=CC=NC(=C1)CBr.Br |
C6H6BrN·HBr | |
MFCD01863544 | |
2-bromomethyl pyridine hydrobromide, 2-picolyl bromide hydrobromide, 2-bromomethyl pyridine hbr, pyridine, 2-bromomethyl-, hydrobromide, 2-bromomethyl pyridine, bromide, c6h6brn.hbr, acmc-20aim5, ksc495g6r, 2-bromomethylpyridine hydrobromide, bromomethyl pyridine hydrobromide | |
2-(bromomethyl)pyridine;hydrobromide |
Specificatie
2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide | |
97.5 | |
149.0°C to 152.0°C | |
Authentic | |
C6H6BrN·HBr | |
MFCD01863544 | |
JQDNCGRNPYKRAO-UHFFFAOYSA-N | |
2-(bromomethyl)pyridine;hydrobromide | |
2734720 | |
98% |
31106-82-8 | |
100.0 | |
Brown to White | |
98% | |
BrCH2(C5H3N) | |
2-bromomethyl pyridine hydrobromide, 2-picolyl bromide hydrobromide, 2-bromomethyl pyridine hbr, pyridine, 2-bromomethyl-, hydrobromide, 2-bromomethyl pyridine, bromide, c6h6brn.hbr, acmc-20aim5, ksc495g6r, 2-bromomethylpyridine hydrobromide, bromomethyl pyridine hydrobromide | |
C1=CC=NC(=C1)CBr.Br | |
252.94 | |
252.94 | |
Crystalline Powder or Crystals |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful in contact with skin.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
GHS Signal Word: Danger
- 2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.