Learn More
2-Bromoethanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
54.77 - 815.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 540-51-2 |
---|---|
Moleculaire formule | C2H5BrO |
Molecular Weight (g/mol) | 124.96 |
MDL-nummer | MFCD00002827 |
InChI Key | LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | ethylene bromohydrin, ethanol, 2-bromo, 2-bromoethan-1-ol, glycol bromohydrin, 2-hydroxyethyl bromide, 2-bromo-1-ethanol, 1-bromo-2-ethanol, ethylenebromohydrin, 2-bromoethyl alcohol, 2-bromo-ethanol |
PubChem CID | 10898 |
IUPAC Name | 2-bromoethanol |
SMILES | C(CBr)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10274320
|
Thermo Scientific Acros
106920050 |
5 mL | Glass bottle |
54.77
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10234370
|
Thermo Scientific Acros
106921000 |
100 mL | Glass bottle |
144.72
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10616292
|
Thermo Scientific Acros
106922500 |
250 mL | Glass bottle |
339.69
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10723344
|
Thermo Scientific Acros
106920010 |
1 L | Glass bottle | N/A | N/A | N/A | |||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
540-51-2 | |
124.96 | |
LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N | |
10898 | |
C(CBr)O |
C2H5BrO | |
MFCD00002827 | |
ethylene bromohydrin, ethanol, 2-bromo, 2-bromoethan-1-ol, glycol bromohydrin, 2-hydroxyethyl bromide, 2-bromo-1-ethanol, 1-bromo-2-ethanol, ethylenebromohydrin, 2-bromoethyl alcohol, 2-bromo-ethanol | |
2-bromoethanol |
Specificatie
2-Bromoethanol | |
540-51-2 | |
100.0 | |
Colorless to Yellow | |
149.0°C to 150.0°C (750.0 mmHg) | |
Authentic | |
C2H5BrO | |
1.4900 to 1.4940 | |
01, 338 | |
15, 3846 | |
ethylene bromohydrin, ethanol, 2-bromo, 2-bromoethan-1-ol, glycol bromohydrin, 2-hydroxyethyl bromide, 2-bromo-1-ethanol, 1-bromo-2-ethanol, ethylenebromohydrin, 2-bromoethyl alcohol, 2-bromo-ethanol | |
LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromoethanol | |
10898 | |
97% |
97% | |
96.0 | |
-80.0°C | |
1.7600g/mL | |
>110°C | |
96% min. (GC) | |
BrCH2CH2OH | |
MFCD00002827 | |
11,77 | |
1.76 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, soluble in most common organic solvents,, except petroleum ether | |
C(CBr)O | |
124.96 | |
124.96 | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 208-748-1
missing translation for 'rtecsNumber' : KJ8225000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Product may darken during storage
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H301-Giftig bij inslikken.
- H311-Giftig bij contact met de huid.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H331-Giftig bij inademing.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.