Learn More
2-Amino-5-chlorophenol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 28443-50-7 | C6H6ClNO | 143.57 g/mol
83.31 - 254.27
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 28443-50-7 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H6ClNO |
Molecular Weight (g/mol) | 143.57 |
MDL-nummer | MFCD02093863 |
InChI Key | FZCQMIRJCGWWCL-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 4-chloro-2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro-phenol, 5-chloro-2-aminophenol, pubchem1478, 5-chloro-o-aminophenol, 5-chloro-2-amino phenol, 2-hydroxy-4-chloroaniline, acmc-209h2j, 2-azanyl-5-chloranyl-phenol |
PubChem CID | 91591 |
ChEBI | CHEBI:75051 |
IUPAC Name | 2-amino-5-chlorophenol |
SMILES | NC1=CC=C(Cl)C=C1O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15422419
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64978.14 |
25 g |
83.31
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15432419
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64978.22 |
100 g |
254.27
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
28443-50-7 | |
143.57 | |
FZCQMIRJCGWWCL-UHFFFAOYSA-N | |
91591 | |
2-amino-5-chlorophenol |
C6H6ClNO | |
MFCD02093863 | |
4-chloro-2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro-phenol, 5-chloro-2-aminophenol, pubchem1478, 5-chloro-o-aminophenol, 5-chloro-2-amino phenol, 2-hydroxy-4-chloroaniline, acmc-209h2j, 2-azanyl-5-chloranyl-phenol | |
CHEBI:75051 | |
NC1=CC=C(Cl)C=C1O |
Specificatie
2-Amino-5-chlorophenol | |
145°C to 153°C | |
C6H6ClNO | |
UN2811 | |
4-chloro-2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro-phenol, 5-chloro-2-aminophenol, pubchem1478, 5-chloro-o-aminophenol, 5-chloro-2-amino phenol, 2-hydroxy-4-chloroaniline, acmc-209h2j, 2-azanyl-5-chloranyl-phenol | |
NC1=CC=C(Cl)C=C1O | |
143.57 | |
CHEBI:75051 | |
≥97% |
28443-50-7 | |
Brown | |
MFCD02093863 | |
386421 | |
FZCQMIRJCGWWCL-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-5-chlorophenol | |
91591 | |
143.57 | |
Powder |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 249-020-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- 2-Amino-5-chlorophenol
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H332-Schadelijk bij inademing.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: 2-Amino-5-chlorophenol