Learn More
2-Adamantanamine hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10523-68-9 | C10H18ClN | 187.71 g/mol
94.57 - 381.90
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10523-68-9
Moleculaire formule C10H18ClN
Molecular Weight (g/mol) 187.71
MDL-nummer MFCD00074743
InChI Key WLDWDRZITJEWRJ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 2-adamantanamine hydrochloride, adamantan-2-amine hydrochloride, 2-aminoadamantane hydrochloride, 2-adamantylamine hydrochloride, 2-adamantanamine hcl, 2-adamantanamine, hydrochloride, adamantan-2-ylamine hydrochloride, 1r,3r,5r,7r-adamantan-2-amine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13.7 dec-2-ylamine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-amine, hydrochloride
PubChem CID 25331
IUPAC Name adamantan-2-amine;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].NC1C2CC3CC(C2)CC1C3
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10215980
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
167300050
5 g Glass bottle
94.57
5 gram
10530614
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
167300250
25 g Glass bottle
381.90
25 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10523-68-9
187.71
WLDWDRZITJEWRJ-UHFFFAOYSA-N
25331
[H+].[Cl-].NC1C2CC3CC(C2)CC1C3
C10H18ClN
MFCD00074743
2-adamantanamine hydrochloride, adamantan-2-amine hydrochloride, 2-aminoadamantane hydrochloride, 2-adamantylamine hydrochloride, 2-adamantanamine hcl, 2-adamantanamine, hydrochloride, adamantan-2-ylamine hydrochloride, 1r,3r,5r,7r-adamantan-2-amine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13.7 dec-2-ylamine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-amine, hydrochloride
adamantan-2-amine;hydrochloride
Specificatie
2-Adamantanamine hydrochloride
98.5
>300.0°C
Authentic
C10H18ClN
2-adamantanamine hydrochloride, adamantan-2-amine hydrochloride, 2-aminoadamantane hydrochloride, 2-adamantylamine hydrochloride, 2-adamantanamine hcl, 2-adamantanamine, hydrochloride, adamantan-2-ylamine hydrochloride, 1r,3r,5r,7r-adamantan-2-amine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13.7 dec-2-ylamine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-amine, hydrochloride
WLDWDRZITJEWRJ-UHFFFAOYSA-N
adamantan-2-amine;hydrochloride
25331
99%
10523-68-9
100.0
White
98.5% min. (GC)
MFCD00074743
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol
[H+].[Cl-].NC1C2CC3CC(C2)CC1C3
187.71
187.71
Crystalline Powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 234-074-2
Productidentificatie
  • 2-Adamantanamine hydrochloride
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.