Learn More
2,6-Dimethylphenylboronic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
28.84 - 268.34
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 100379-00-8 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H11BO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 149.98 |
MDL-nummer | MFCD01009693 |
InChI Key | ZXDTWWZIHJEZOG-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 2,6-dimethylphenyl boronic acid, 2,6-dimethylbenzeneboronic acid, 2,6-dimethylphenyl boranediol, 2,6-dimethylboronic acid, m-xylene-2-boronic acid, 2,6-dimethyl-phenylboronic acid, boronic acid, 2,6-dimethylphenyl, 2-borono-m-xylene, pubchem16357, acmc-1c3za |
PubChem CID | 583322 |
IUPAC Name | (2,6-dimethylphenyl)boronic acid |
SMILES | CC1=CC=CC(C)=C1B(O)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10179931
|
Thermo Scientific Acros
359270010 |
1 g | Glass bottle |
28.84
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10048701
|
Thermo Scientific Acros
359270050 |
5 g | Glass bottle |
81.00
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10055713
|
Thermo Scientific Acros
359270250 |
25 g | Glass bottle |
268.34
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
100379-00-8 | |
149.98 | |
ZXDTWWZIHJEZOG-UHFFFAOYSA-N | |
583322 | |
CC1=CC=CC(C)=C1B(O)O |
C8H11BO2 | |
MFCD01009693 | |
2,6-dimethylphenyl boronic acid, 2,6-dimethylbenzeneboronic acid, 2,6-dimethylphenyl boranediol, 2,6-dimethylboronic acid, m-xylene-2-boronic acid, 2,6-dimethyl-phenylboronic acid, boronic acid, 2,6-dimethylphenyl, 2-borono-m-xylene, pubchem16357, acmc-1c3za | |
(2,6-dimethylphenyl)boronic acid |
Specificatie
2, 6-Dimethylphenylboronic acid | |
100379-00-8 | |
White | |
Authentic | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD01009693 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol | |
CC1=CC=CC(C)=C1B(O)O | |
149.98 | |
149.99 |
105°C | |
97.5 | |
100.0 | |
Crystalline Powder | |
C8H11BO2 | |
2,6-dimethylphenyl boronic acid, 2,6-dimethylbenzeneboronic acid, 2,6-dimethylphenyl boranediol, 2,6-dimethylboronic acid, m-xylene-2-boronic acid, 2,6-dimethyl-phenylboronic acid, boronic acid, 2,6-dimethylphenyl, 2-borono-m-xylene, pubchem16357, acmc-1c3za | |
ZXDTWWZIHJEZOG-UHFFFAOYSA-N | |
(2,6-dimethylphenyl)boronic acid | |
583322 | |
98% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue
GHS Signal Word: Warning
Recommended Storage : Refrigerator +4°C
- 2,6-Dimethylphenylboronic acid
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.