Learn More
2,3-Butanedione monoxime, 98%, Thermo Scientific Chemicals
122.59 - 952.74
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 57-71-6 |
---|---|
Moleculaire formule | C4H7NO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 101.11 |
MDL-nummer | MFCD00002116 |
InChI Key | FSEUPUDHEBLWJY-HWKANZROSA-N |
Synoniem | 2,3-butanedione monoxime, diacetyl monoxime, diacetylmonoxime, biacetyl monoxime, biacetyl monooxime, diacetyl monooxime, diacetylmonooxime, 2-oximino-3-butanone, 3-oximino-2-butanone, 2,3-butanedione-2-monoxime |
PubChem CID | 6409633 |
ChEBI | CHEBI:4480 |
IUPAC Name | (3E)-3-hydroxyiminobutan-2-one |
SMILES | CC(=O)C(\C)=N\O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10113250
|
Thermo Scientific Acros
150371000 |
100 g | Plastic bottle |
122.59
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10591201
|
Thermo Scientific Acros
150375000 |
500 g | Plastic bottle |
445.22
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11975651
|
Thermo Scientific Acros
150370025 |
2.5 kg | Plastic bottle |
952.74
2.50 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
57-71-6 | |
101.11 | |
FSEUPUDHEBLWJY-HWKANZROSA-N | |
6409633 | |
(3E)-3-hydroxyiminobutan-2-one |
C4H7NO2 | |
MFCD00002116 | |
2,3-butanedione monoxime, diacetyl monoxime, diacetylmonoxime, biacetyl monoxime, biacetyl monooxime, diacetyl monooxime, diacetylmonooxime, 2-oximino-3-butanone, 3-oximino-2-butanone, 2,3-butanedione-2-monoxime | |
CHEBI:4480 | |
CC(=O)C(\C)=N\O |
Specificatie
2, 3-Butanedione monoxime | |
74°C to 76°C | |
185°C to 186°C | |
97.5% min. (GC) | |
CH3C(=NOH)COCH3 | |
01,772 | |
(5% in water) Clear to slightly hazy | |
CC(=O)C(\C)=N\O | |
101.11 | |
CHEBI:4480 | |
98% |
57-71-6 | |
White | |
Authentic | |
C4H7NO2 | |
MFCD00002116 | |
2,3-butanedione monoxime, diacetyl monoxime, diacetylmonoxime, biacetyl monoxime, biacetyl monooxime, diacetyl monooxime, diacetylmonooxime, 2-oximino-3-butanone, 3-oximino-2-butanone, 2,3-butanedione-2-monoxime | |
FSEUPUDHEBLWJY-HWKANZROSA-N | |
(3E)-3-hydroxyiminobutan-2-one | |
6409633 | |
101.1 | |
Crystalline Powder |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 200-348-5