Learn More
2,3,6-Trimethylphenol, 95%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2416-94-6 | C9H12O | 136.19 g/mol
33.87 - 83.31
Chemische identificatiekenmerken
CAS 2416-94-6
Moleculaire formule C9H12O
Molecular Weight (g/mol) 136.19
MDL-nummer MFCD00002229
InChI Key QQOMQLYQAXGHSU-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 3-hydroxypseudocumene, phenol, 2,3,6-trimethyl, 1-hydroxy-2,3,6-trimethylbenzene, 2,3,6-trimethyl-phenol, unii-05wkl2l5lj, 2,3,6-trimethyl phenol, 05wkl2l5lj, dsstox_cid_2187, dsstox_rid_76518, dsstox_gsid_22187
PubChem CID 17016
IUPAC Name 2,3,6-trimethylphenol
SMILES CC1=CC=C(C)C(O)=C1C
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15436958
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60489.14
25 g
33.87
15446958
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60489.22
100 g
83.31
Beschrijving
Beschrijving
2,3,6-Trimethylphenol is used as intermediate for synthetic vitamin E. It is used for manufacturing 2, 3, 5-Trimethylhydroquinone. It is used as intermediate for antioxidants and plastics. It is used as a comonomer for the modification of polyphenylene oxide resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,3,6-Trimethylphenol is used as intermediate for synthetic vitamin E. It is used for manufacturing 2, 3, 5-Trimethylhydroquinone. It is used as intermediate for antioxidants and plastics. It is used as a comonomer for the modification of polyphenylene oxide resins.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Incompatible with oxidizing agents. Store in a cool, dry conditions in a well sealed container. Store at room temperature.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2416-94-6
136.19
QQOMQLYQAXGHSU-UHFFFAOYSA-N
17016
CC1=CC=C(C)C(O)=C1C
C9H12O
MFCD00002229
3-hydroxypseudocumene, phenol, 2,3,6-trimethyl, 1-hydroxy-2,3,6-trimethylbenzene, 2,3,6-trimethyl-phenol, unii-05wkl2l5lj, 2,3,6-trimethyl phenol, 05wkl2l5lj, dsstox_cid_2187, dsstox_rid_76518, dsstox_gsid_22187
2,3,6-trimethylphenol
Specificatie
2,3,6-Trimethylphenol
59°C to 62°C
215°C
C9H12O
UN2430
3-hydroxypseudocumene, phenol, 2,3,6-trimethyl, 1-hydroxy-2,3,6-trimethylbenzene, 2,3,6-trimethyl-phenol, unii-05wkl2l5lj, 2,3,6-trimethyl phenol, 05wkl2l5lj, dsstox_cid_2187, dsstox_rid_76518, dsstox_gsid_22187
QQOMQLYQAXGHSU-UHFFFAOYSA-N
2,3,6-trimethylphenol
17016
95%
2416-94-6
0.94
100°C (212°F)
MFCD00002229
2042207
Soluble in methanol.
CC1=CC=C(C)C(O)=C1C
136.19
136.19
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P261-P264b-P272-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P362-P501c
H315-H317-H318
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ALKYLPHENOLS, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 219-330-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • 2,3,6-Trimethylphenol
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P272-Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
  • P403-Op een goed geventileerde plaats bewaren.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: 2,3,6-Trimethylphenol