Learn More
2,2-Dimethyl-1,3-propanediamine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7328-91-8 | C5H14N2 | 102.18 g/mol
98.29 - 317.58
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7328-91-8
Moleculaire formule C5H14N2
Molecular Weight (g/mol) 102.18
InChI Key DDHUNHGZUHZNKB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81770
IUPAC Name 2,2-dimethylpropane-1,3-diamine
SMILES CC(C)(CN)CN
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11935191
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
210510500
50 g Glass bottle
98.29
11945191
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
210512500
250 g Glass bottle
317.58
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7328-91-8
102.18
81770
CC(C)(CN)CN
C5H14N2
DDHUNHGZUHZNKB-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethylpropane-1,3-diamine
Specificatie
2, 2-Dimethyl-1, 3-propanediamine
98.5
29.0°C to 31.0°C
0.8500g/mL
47°C
98.5% min. (GC)
H2NCH2C(CH3)2CH2NH2
04,III,595
2,2-dimethyl-1,3-propanediamine, neopentyldiamine, 1,3-propanediamine, 2,2-dimethyl, neopentanediamine, 1,3-diamino-2,2-dimethylpropane, 2,2-dimethyltrimethylenediamine, 1,3-propanediamine,2,2-dimethyl, neopentylenediamine, 2,3-propanediamine, acmc-209oqg
DDHUNHGZUHZNKB-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethylpropane-1,3-diamine
81770
99%
7328-91-8
100.0
Colorless
152.0°C to 154.0°C
Authentic
C5H14N2
1.4566
0.85
Solubility in water: miscible
CC(C)(CN)CN
102.18
102.18
Low Melting Solid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Flammable solid.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 230-819-
Productidentificatie
  • 2,2-Dimethyl-1,3-propanediamine
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Ontvlambare vaste stof Categorie 2
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H228-Ontvlambare vaste stof.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.