Learn More
2,2,4-Trimethylpentane CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™ for HPLC,≥99%
65.46 - 766.37
Chemische identificatiekenmerken
CAS 540-84-1
Moleculaire formule C8H18
Molecular Weight (g/mol) 114.232
MDL-nummer MFCD00008943
InChI Key NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synoniem isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC Name 2,2,4-trimethylpentane
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15604590
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Chromasolv
34862-100ML
100 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15614590
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Chromasolv
34862-1L
1 L This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15634590
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Chromasolv
34862-2L
2 L This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15624590
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Chromasolv
34862-2.5L
2.5 L
257.35
15654590
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Chromasolv
34862-4X2L
4 x 2 L This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15644590
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Chromasolv
34862-4X2.5L
4 x 2.5 L
766.37
Beschrijving
Beschrijving
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
540-84-1
114.232
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
10907
2,2,4-trimethylpentane
C8H18
MFCD00008943
isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
CHEBI:62805
CC(C)CC(C)(C)C
Specificatie
2,2,4-Trimethylpentane
for HPLC
0.692g/mL at 25°C
n20/D 1.391
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
41mmHg (21 °C)
isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
CC(C)CC(C)(C)C
114.232
CHEBI:62805
≥99%
-107°C
540-84-1
98°C to 99°C
C8H18
MFCD00008943
1696876
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
2,2,4-trimethylpentane
10907
114.23g/mol
CHROMASOLV™
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P210-P261-P273-P301 + P310-P331-P501
H225-H304-H315-H336-H410
missing translation for 'einecsNumber' : 208-759-1
missing translation for 'rtecsNumber' : SA3320000
Productidentificatie
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Aspiratietoxiciteit categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.