Learn More
SPEX Certiprep 1ML 1,2,3-Trichloropropane, 1,000 µg/mL Organic Standard
Merk: SPEX Certiprep S-3665-MTBE
1ML 1,2,3-Trichloropropane, 1,000 µg/mL Organic Standard
Veiligheid en behandeling
- 1,2,3-Trichloropropane
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Kankerverwekkendheid Categorie 1B
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H350-Kan kanker veroorzaken.
- H360-Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Methyl-tert-butyl ether, 1,2,3-trichloropropane