Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Spatulas, With knob
Gemaakt van 18/10-roestvrij staal
2.85 - 3.80
Specificatie
Vorm | With Knob |
---|---|
Aantal | Elk 1 |
Producttype | Spatel |
Mesmateriaal | 18/10 roestvrij staal |
Materiaal | 18/10 roestvrij staal |
Produktcode | Merk | Lengte (metrisch) | Diameter (metrisch) buiten | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Lengte (metrisch) | Diameter (metrisch) buiten | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10706821
|
Bochem™
3270 |
150 mm | 4 mm |
2.85
1 stuk |
|
||||
10662411
|
Bochem™
3271 |
210 mm | 4.5 mm |
2.95
1 stuk |
|
||||
10374041
|
Bochem™
3272 |
300 mm | 5 mm |
3.80
1 stuk |
|
||||
Beschrijving
- Vervaardigd van 18/10 roestvrij staal
- Twee typen: rond, gebogen en met knop
Specificatie
With Knob | |
Spatel | |
18/10 roestvrij staal |
Elk 1 | |
18/10 roestvrij staal |