Learn More
Cytiva Kwalitatief filterpapier, eenvoudig, rond - klasse 1
Geschikt voor een groot aantal verschillende laboratoriumtoepassingen. Wordt ook vaak gebruikt voor bezinking van vloeistoffen. Whatman™ kwalitatief filterpapier: Cirkelvormig filterpapier van klasse 1 is veelgebruikt filterpapier van standaardkwaliteit voor routinetoepassingen. Heeft een middelhoge retentie en middelhoge debieten.
Merk: Cytiva 1001-070
Beschrijving
Covers a wide range of laboratory applications and is frequently used for clarifying liquids. Whatman™ Qualitative Filter Paper: Grade 1 Circles are widely used standard grade filter papers for routine applications with medium retention and flow rates.
These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials and for clarifying liquids.
- Particle Retention: >11μm
- Porosity: medium
- Filtration speed: ASTM™, 40 sec.; Herzberg, 150 sec.
- Surface: smooth
- Separates precipitates such as lead sulfate, calcium oxalate (hot) and calcium carbonate
- Used for soil analysis and seed testing procedures in the agricultural industry
- Used to separate solid foodstuffs from associated liquid or extract liquid in the food industry
- Atmospheric dust is collected from airflow and the stain-intensity measured
- Impregnated with a chromogenic reagent and color formation quantified by optical reflectance for gas detection
Specificatie
13sec./100mL/sq. in. | |
Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade, circle, 70 mm | |
Cellulose | |
150 sec. | |
Voor bezinking van vloeistoffen. Gebruikt bij kwalitatieve analytische scheidingen van bezinksels zoals loodsulfaat; bewaking van luchtvervuiling, gasdetectie, bodemanalyse | |
Gemiddeld | |
180 μm | |
2.75 in. |
87 g/m2 | |
Vel | |
>11 μm | |
57mL/min. (water) | |
Grade 1 | |
100 per verpakking | |
Qualitative Filter Paper | |
7 cm |