Learn More
Cytiva Anodisc™-filtermembranen
Gemaakt met precisieporiestructuur en smalle poriegroottedistributie. Whatman™ Anodisc™-filtermembranen zorgen voor een hoge efficiëntie bij deeltjesverwijdering. Vangt micro-organismen en deeltjes op het oppervlak van het membraan voor analyse.
Merk: Cytiva 6809-5002
949.05 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "24321" to get your promotional price.
Beschrijving
Constructed with precision pore structure and narrow pore size distribution. Whatman™ Anodisc™ Filter Membranes ensure a high level of particle removal efficiency. Captures microorganisms and particulates on the surface of the membrane for subsequent analysis.
Anopore inorganic membrane circles available with or without support ring contain no lateral crossovers between individual pores.- Wide solvent compatibility reduces the need to stock a variety of membranes in the laboratory.
- No additives used in the manufacturing process ensures minimal extractables and no sample contamination.
- Extremely low protein binding minimizes sample loss.
- Virtually transparent when wet making it highly suitable for microscopy studies.
Specificatie
Nee | |
Aluminiumoxide | |
Hydrofiel | |
Anodisc 47 | |
Membrane Filter |
Membrane Filter | |
0.02 μm | |
Steunring | |
50 per verpakking | |
47 mm |