Learn More
Hellma™ 104 Quartz Suprasil Semi-micro Cells
Merk:  Hellma™ 104-50-40
292.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Produktcode. 10485051
  • 387.00 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
Semi-micro Cell
Quartz Suprasil
4mm
50 mm
45 mm
1.4 mL
PTFE
1Each
200 to 2500 nm
12.5 mm