Learn More
Anritsu™ Oppervlaktesonde met siliconenkabel, pijp van 100 mm
Designed to measure the temperatures of stationary surfaces. Anritsu™ 100mm Pipe Silicone Cable Surface Probes have multiple configurations to meet specific application needs.
263.00 - 296.00
Specificatie
Beschrijving Standard grip; miniature plug
Diameter (metrisch) dop 12 mm
Lengte (metrisch) kabel 1 m
Reactietijd 1.5 sec.
Temperatuursensor Tolerance: ±2.5°C (at 100°C surface)
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Materiaal Temperatuurbereik (metrisch) Type Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Materiaal Temperatuurbereik (metrisch) Type Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15318734
Bekijk documenten
Anritsu™
A344K011TC1ANP
HT Stainless Steel 0°C to 80°C Surface Probe (90° elbow)
286.00
Toevoegen aan winkelmandje
15398724
Bekijk documenten
Anritsu™
A343K011TC1ANP
HT Stainless Steel 0°C to 80°C Surface Probe (90° angle)
272.00
Toevoegen aan winkelmandje
15398714
Bekijk documenten
Anritsu™
A323K011TC1ANP
Polyamide 0°C to 400°C Surface Probe (90° angle)
296.00
Toevoegen aan winkelmandje
15358724
Bekijk documenten
Anritsu™
A341K011TC1ANP
HT Stainless Steel 0°C to 80°C Oppervlaktesonde
263.00
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Head diameter: 12mm
  • Guard materials provide appropriate thermal resistance
  • Type K thermocouple
  • Standard grip for handheld measurement
  • Durability rank A; more than 75,000 contacts
  • Class 2 tolerances in accordance with JIS C1602-1995
Specificatie
Specificatie
Standard grip; miniature plug
1 m
Tolerance: ±2.5°C (at 100°C surface)
12 mm
1.5 sec.