Learn More
1-Propylamine, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 107-10-8 | C3H9N | 59.112 g/mol
37.29 - 115.58
Chemische identificatiekenmerken
CAS 107-10-8
Moleculaire formule C3H9N
Molecular Weight (g/mol) 59.112
MDL-nummer MFCD00008205
InChI Key WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Synoniem propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
PubChem CID 7852
ChEBI CHEBI:39870
IUPAC Name propan-1-amine
SMILES CCCN
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11358068
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
036635.AK
250 mL
37.29
11368068
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
036635.K2
1 L
115.58
Beschrijving
Beschrijving
1-Propylamine is used in chemical analysis and to make other chemicals. It is used as finishing agent of drugs, paints, rubber, fiber, textile and resin. Also it can be used as petroleum additive and preservative. It is used in the production of fiber and engineering plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
107-10-8
59.112
WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
7852
propan-1-amine
C3H9N
MFCD00008205
propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
CHEBI:39870
CCCN
Specificatie
1-Propylamine
°C to 83°C
48°C to 49°C
>99+%
1.389
UN1277
Air Sensitive
propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
propan-1-amine
7852
59.11
Liquid
107-10-8
0.719 g/mL
-12°C (10°F)
C3H9N
MFCD00008205
1098243
14,7843
Fully miscible with water. Highly soluble in ethanol and acetone,soluble in benzene and chloroform and slightly soluble in carbon tetrachloride.
CCCN
59.112
CHEBI:39870
≥99%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H225-H311-H314-H318-H302
P210-P233-P234-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P390-P501c
H225-H290-H302-H311+H331-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: PROPYLAMINE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-462-3
missing translation for 'rtecsNumber' : UH9100000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon
Productidentificatie
  • n-Propylamine
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H311-Giftig bij contact met de huid.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: 1-Propanamine