Learn More
1-Piperidinepropionic acid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Merk: Thermo Scientific Acros 440050250
84.26 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Aantal | 25 g |
---|
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
26371-07-3 | |
157.21 | |
LPDGWMLCUHULJF-UHFFFAOYSA-N | |
117782 |
C8H15NO2 | |
MFCD00006515 | |
1-piperidinepropionic acid, 1-piperidinepropanoic acid, 3-piperidin-1-yl propanoic acid, unii-6l69a7vpho, piperidine-1-propionic acid, 3-1-piperidinyl propanoic acid, 3-piperidinopropanoic acid, 6l69a7vpho, piperidinepropionic acid, 3-1-piperidinyl propionic acid | |
OC(=O)CCN1CCCCC1 |
Specificatie
1-Piperidinepropionic acid | |
26371-07-3 | |
100.0 | |
Authentic | |
C8H15NO2 | |
MFCD00006515 | |
LPDGWMLCUHULJF-UHFFFAOYSA-N | |
3-piperidin-1-ylpropanoic acid | |
25 g | |
157.21 | |
Powder |
86.0°C to 88.5°C | |
95.0 | |
Brown to White | |
95% min. (HPLC) | |
Glass Bottle | |
1-piperidinepropionic acid, 1-piperidinepropanoic acid, 3-piperidin-1-yl propanoic acid, unii-6l69a7vpho, piperidine-1-propionic acid, 3-1-piperidinyl propanoic acid, 3-piperidinopropanoic acid, 6l69a7vpho, piperidinepropionic acid, 3-1-piperidinyl propionic acid | |
OC(=O)CCN1CCCCC1 | |
157.21 | |
117782 | |
96% |
Veiligheid en behandeling
- 1-Piperidinepropionic acid
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.