Learn More
1-Chloro-3-iodobenzene, 97%, Thermo Scientific™
17.70 - 53.10
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 625-99-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H4ClI |
Molecular Weight (g/mol) | 238.45 |
MDL-nummer | MFCD00001046 |
InChI Key | JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 3-chloroiodobenzene, m-chloroiodobenzene, benzene, 1-chloro-3-iodo, 3-iodochlorobenzene, 3-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-3-iodo-benzene, m-chlorophenyl iodide, m-iodochlorobenzene, metachloroiodobenzene, 3-chloro-iodobenzene |
PubChem CID | 12269 |
IUPAC Name | 1-chloro-3-iodobenzene |
SMILES | ClC1=CC=CC(I)=C1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10673245
|
Thermo Scientific Maybridge
TL00516EB |
25 g |
17.70
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11310857
|
Thermo Scientific Maybridge
TL00516EE |
50 g |
32.20
50 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10351615
|
Thermo Scientific Maybridge
TL00516FA |
100 g |
53.10
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
625-99-0 | |
238.45 | |
JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N | |
12269 | |
ClC1=CC=CC(I)=C1 |
C6H4ClI | |
MFCD00001046 | |
3-chloroiodobenzene, m-chloroiodobenzene, benzene, 1-chloro-3-iodo, 3-iodochlorobenzene, 3-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-3-iodo-benzene, m-chlorophenyl iodide, m-iodochlorobenzene, metachloroiodobenzene, 3-chloro-iodobenzene | |
1-chloro-3-iodobenzene |
Specificatie
1-Chloro-3-iodobenzene | |
1.9200g/mL | |
C6H4ClI | |
MFCD00001046 | |
JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N | |
1-chloro-3-iodobenzene | |
12269 | |
97% |
625-99-0 | |
97% | |
ClC6H4I | |
3-chloroiodobenzene, m-chloroiodobenzene, benzene, 1-chloro-3-iodo, 3-iodochlorobenzene, 3-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-3-iodo-benzene, m-chlorophenyl iodide, m-iodochlorobenzene, metachloroiodobenzene, 3-chloro-iodobenzene | |
ClC1=CC=CC(I)=C1 | |
238.45 | |
238.45 |