Learn More
1-Bromo-2,2-dimethoxypropane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 126-38-5 | C5H11BrO2 | 183.045 g/mol
42.21 - 571.85
Chemische identificatiekenmerken
CAS 126-38-5
Moleculaire formule C5H11BrO2
Molecular Weight (g/mol) 183.045
MDL-nummer MFCD00000208
InChI Key SGTITUFGCGGICE-UHFFFAOYSA-N
Synoniem propane,1-bromo-2,2-dimethoxy, propane, 1-bromo-2,2-dimethoxy, bromoacetone dimethyl acetal, bromo-2,2dimethoxypropane, bromo-2,2-dimethoxypropane, 1-bromo-2,2-dimethoxypropan, 1-bromo-2,2-dimethoxyprpopane, 1-bromo-2,2-dimethoxy propane, 1-bromo-2,2-dimethoxy-propane, bromoacetone dimethyl ketal
PubChem CID 67175
IUPAC Name 1-bromo-2,2-dimethoxypropane
SMILES CC(CBr)(OC)OC
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11449043
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11139.09
10 g
42.21
11459043
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11139.18
50 g
162.81
11469043
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11139.30
250 g
571.85
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
126-38-5
183.045
SGTITUFGCGGICE-UHFFFAOYSA-N
67175
CC(CBr)(OC)OC
C5H11BrO2
MFCD00000208
propane,1-bromo-2,2-dimethoxy, propane, 1-bromo-2,2-dimethoxy, bromoacetone dimethyl acetal, bromo-2,2dimethoxypropane, bromo-2,2-dimethoxypropane, 1-bromo-2,2-dimethoxypropan, 1-bromo-2,2-dimethoxyprpopane, 1-bromo-2,2-dimethoxy propane, 1-bromo-2,2-dimethoxy-propane, bromoacetone dimethyl ketal
1-bromo-2,2-dimethoxypropane
Specificatie
1-Bromo-2,2-dimethoxypropane
1.354
40°C (104°F)
1.447
UN3271
Moisture Sensitive
SGTITUFGCGGICE-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-2,2-dimethoxypropane
67175
98%
126-38-5
83°C to 87°C (80 mmHg)
C5H11BrO2
MFCD00000208
2036095
propane,1-bromo-2,2-dimethoxy, propane, 1-bromo-2,2-dimethoxy, bromoacetone dimethyl acetal, bromo-2,2dimethoxypropane, bromo-2,2-dimethoxypropane, 1-bromo-2,2-dimethoxypropan, 1-bromo-2,2-dimethoxyprpopane, 1-bromo-2,2-dimethoxy propane, 1-bromo-2,2-dimethoxy-propane, bromoacetone dimethyl ketal
CC(CBr)(OC)OC
183.045
183.05
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H226-H315-H319-H335
Flammable liquid and vapor.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ETHERS, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 204-784-7
missing translation for 'tsca' : No
Productidentificatie
  • 1-Bromo-2,2-dimethoxypropane
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: 1-Bromo-2,2-dimethoxypropane