Learn More
1,5-Diaminopentane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 462-94-2 | C5H14N2 | 102.18 g/mol
97.69 - 412.05
Chemische identificatiekenmerken
CAS 462-94-2
Moleculaire formule C5H14N2
Molecular Weight (g/mol) 102.18
MDL-nummer MFCD00008239
InChI Key VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 1,5-diaminopentane, cadaverine, 1,5-pentanediamine, pentamethylenediamine, cadaverin, animal coniine, 1,5-pentamethylenediamine, unii-l90ben6oll, l90ben6oll, n2p
PubChem CID 273
ChEBI CHEBI:18127
IUPAC Name pentane-1,5-diamine
SMILES NCCCCCN
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11456226
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23039.06
5 g
97.69
11466226
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23039.14
25 g
412.05
Beschrijving
Beschrijving
1,5-Diaminopentane is mainly used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,5-Diaminopentane is mainly used in organic synthesis.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Air sensitive & hygroscopic. Incompatible with acid chlorides, acids, acid anhydrides, strong oxidizing agents, carbon dioxide.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
462-94-2
102.18
VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
273
pentane-1,5-diamine
C5H14N2
MFCD00008239
1,5-diaminopentane, cadaverine, 1,5-pentanediamine, pentamethylenediamine, cadaverin, animal coniine, 1,5-pentamethylenediamine, unii-l90ben6oll, l90ben6oll, n2p
CHEBI:18127
NCCCCCN
Specificatie
1, 5-Diaminopentane
9°C
178°C to 180°C
C5H14N2
1.4585
UN2735
14,1609
Soluble in water.
NCCCCCN
102.18
CHEBI:18127
98%
462-94-2
0.873
0.98
H2N(CH2)5NH2
MFCD00008239
Air sensitive; Hygroscopic
1,5-diaminopentane, cadaverine, 1,5-pentanediamine, pentamethylenediamine, cadaverin, animal coniine, 1,5-pentamethylenediamine, unii-l90ben6oll, l90ben6oll, n2p
VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
pentane-1,5-diamine
273
102.18
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H314-H318-H227
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 207-329-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • 1,5-Diaminopentane
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Pentamethylenediamine