Learn More
1,4-Dioxane, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, Honeywell
186.50 - 5641.70
Chemische identificatiekenmerken
CAS 123-91-1
Moleculaire formule C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
MDL-nummer MFCD00006571
InChI Key RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synoniem dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC Name 1,4-dioxane
SMILES C1COCCO1
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15643910
SDS Bekijk documenten
Honeywell Riedel-de Haën
33147-1L
1 L
186.50
1 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15653910
SDS Bekijk documenten
Honeywell Riedel-de Haën
33147-2.5L
2.5 L
407.69
2.50 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15663910
SDS Bekijk documenten
Honeywell Riedel-de Haën
33147-210KG
210 kg
5641.70
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
123-91-1
88.106
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
31275
1,4-dioxane
C4H8O2
MFCD00006571
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
CHEBI:47032
C1COCCO1
Specificatie
1,4-Dioxane
123-91-1
0.22
356°F
MFCD00006571
1165
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
C1COCCO1
88.106
CHEBI:47032
≥99.5% (GC)
Reag. Ph. Eur. reag. ISO
1.034g/mL at 25°C
12°C (53.6°F)
C4H8O2
40mmHg (25°C), 27mmHg (20°C)
102551
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
1,4-dioxane
31275
88.11g/mol
ACS/puriss. p.a.
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P210-P261-P281-P305 + P351 + P338
H225-H319-H335-H351
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-661-8
missing translation for 'rtecsNumber' : JG8225000
Productidentificatie
  • 1,4-dioxane
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Kankerverwekkendheid Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
  • EUH019-Kan ontplofbare peroxiden vormen.
  • EUH066-Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: 1,4-dioxane