Learn More
1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, Thermo Scientific™
113.00 - 550.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1174064-55-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C7H16Cl2N2O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 231.117 |
InChI Key | UPJQXMOMHHDOSZ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid,dihydrochloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid, chloride, chloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid-hydrogen chloride 1/2 |
PubChem CID | 45594293 |
IUPAC Name | 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid;dihydrochloride |
SMILES | CN1CCN(C(C1)C(=O)O)C.Cl.Cl |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10892611
|
Thermo Scientific Maybridge
CC13851CB |
250 mg | Amber Glass Bottle |
113.00
250 mg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10724482
|
Thermo Scientific Maybridge
CC13851DA |
1 g | Amber Glass Bottle |
254.00
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10526820
|
Thermo Scientific Maybridge
CC13851DE |
5 g | Amber Glass Bottle |
550.00
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
1174064-55-1 | |
231.117 | |
1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid,dihydrochloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid, chloride, chloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid-hydrogen chloride 1/2 | |
1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid;dihydrochloride |
C7H16Cl2N2O2 | |
UPJQXMOMHHDOSZ-UHFFFAOYSA-N | |
45594293 | |
CN1CCN(C(C1)C(=O)O)C.Cl.Cl |
Specificatie
1, 4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride | |
C7H16Cl2N2O2 | |
UPJQXMOMHHDOSZ-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid;dihydrochloride | |
45594293 | |
95% |
1174064-55-1 | |
1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid,dihydrochloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid, chloride, chloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid-hydrogen chloride 1/2 | |
CN1CCN(C(C1)C(=O)O)C.Cl.Cl | |
231.117 | |
231.12 |