Learn More
1,4-Dichlorobenzene, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 106-46-7 | C6H4Cl2 | 147 g/mol
44.45 - 81.80
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 106-46-7 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H4Cl2 |
Molecular Weight (g/mol) | 147 |
MDL-nummer | MFCD00000604 |
InChI Key | OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | p-dichlorobenzene, paradichlorobenzene, para-dichlorobenzene, paracide, paramoth, dichlorobenzene, paranuggets, santochlor, paradow, evola |
PubChem CID | 4685 |
ChEBI | CHEBI:28618 |
IUPAC Name | 1,4-dichlorobenzene |
SMILES | C1=CC(=CC=C1Cl)Cl |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10550371
|
Thermo Scientific Acros
113190010 |
1 kg | Plastic bottle |
44.45
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10570541
|
Thermo Scientific Acros
113190025 |
2.5 kg | Plastic bottle |
81.80
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
106-46-7 | |
147 | |
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N | |
4685 | |
1,4-dichlorobenzene |
C6H4Cl2 | |
MFCD00000604 | |
p-dichlorobenzene, paradichlorobenzene, para-dichlorobenzene, paracide, paramoth, dichlorobenzene, paranuggets, santochlor, paradow, evola | |
CHEBI:28618 | |
C1=CC(=CC=C1Cl)Cl |
Specificatie
1, 4-Dichlorobenzene | |
106-46-7 | |
100.0 | |
52°C to 56°C | |
1.2400g/mL | |
67°C | |
99% min. (GC) | |
C6H4Cl2 | |
05, 203 | |
1.24 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,and carbon disulfide | |
C1=CC(=CC=C1Cl)Cl | |
147 | |
CHEBI:28618 | |
1.7mbar at 20°C | |
Crystals |
97% | |
99.0 | |
>173°C | |
White | |
174°C | |
Authentic | |
C6H4Cl2 | |
MFCD00000604 | |
15, 3066 | |
p-dichlorobenzene, paradichlorobenzene, para-dichlorobenzene, paracide, paramoth, dichlorobenzene, paranuggets, santochlor, paradow, evola | |
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-dichlorobenzene | |
4685 | |
147 | |
99+% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Causes serious eye irritation.
Suspected of causing cancer.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Avoid release to the environment.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 203-400-5
missing translation for 'rtecsNumber' : CZ4550000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1,4-Dichlorobenzene
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.