Learn More
1,4-Diaminobutane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 110-60-1 | C4H12N2 | 88.15 g/mol
45.73 - 849.23
Chemische identificatiekenmerken
CAS 110-60-1
Moleculaire formule C4H12N2
Molecular Weight (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00008235
InChI Key KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina
PubChem CID 1045
ChEBI CHEBI:17148
IUPAC Name butane-1,4-diamine
SMILES C(CCN)CN
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10386410
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
112120250
25 g Glass bottle
45.73
10316130
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
112121000
100 g Glass bottle
68.24
10326130
Bekijk documenten
Thermo Scientific
112125000
500 g Glass bottle
223.11
10267363
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
112120025
2.5 kg Plastic bottle
849.23
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
110-60-1
88.15
KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
1045
butane-1,4-diamine
C4H12N2
MFCD00008235
1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina
CHEBI:17148
C(CCN)CN
Specificatie
1, 4-Diaminobutane
110-60-1
100.0
Colorless to Yellow
158.0°C to 160.0°C
Authentic
C4H12N2
1.4560 to 1.4610
04,264
0.877
Solubility in water: 40g/L (20°C).
C(CCN)CN
88.15
CHEBI:17148
99%
99%
98.5
27.0°C
0.8770g/mL
45°C
98.5% min. (GC)
H2N(CH2)4NH2
MFCD00008235
15,8058
1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina
KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
butane-1,4-diamine
1045
88.15
Liquid or Low Melting Solid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Fatal if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with wat
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-782-3
missing translation for 'rtecsNumber' : EJ6800000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • 1,4-Diaminobutane
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 2
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H330-Dodelijk bij inademing.
  • H311-Giftig bij contact met de huid.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado