Learn More
1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid, 95+%, Thermo Scientific™
11.30 - 177.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 25252-46-4 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H8N2O2S |
Molecular Weight (g/mol) | 196.224 |
InChI Key | QRANSYHQSVJLHX-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylthieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl, 4fzj, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylicacid, unavailable-see asdi_catno 500021541, 5-carboxy-1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole, 1,3-dimethylthiopheno 3,2-d pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c-pyrazole-5-carboxylic acid |
PubChem CID | 2776541 |
IUPAC Name | 1,3-dimethylthieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid |
SMILES | CC1=NN(C2=C1C=C(S2)C(=O)O)C |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10079141
|
Thermo Scientific Maybridge
CC22901CB |
250 mg | Amber Glass Bottle |
N/A
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10089141
|
Thermo Scientific Maybridge
CC22901DA |
1 g | Amber Glass Bottle |
N/A
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10507864
|
Thermo Scientific Maybridge
CC22901DE |
5 g | Amber Glass Bottle |
N/A
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
25252-46-4 | |
196.224 | |
1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylthieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl, 4fzj, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylicacid, unavailable-see asdi_catno 500021541, 5-carboxy-1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole, 1,3-dimethylthiopheno 3,2-d pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c-pyrazole-5-carboxylic acid | |
1,3-dimethylthieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid |
C8H8N2O2S | |
QRANSYHQSVJLHX-UHFFFAOYSA-N | |
2776541 | |
CC1=NN(C2=C1C=C(S2)C(=O)O)C |
Specificatie
1, 3-Dimethyl-1H-thieno[2, 3-c]pyrazole-5-carboxylic acid | |
95% | |
1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylthieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl, 4fzj, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylicacid, unavailable-see asdi_catno 500021541, 5-carboxy-1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole, 1,3-dimethylthiopheno 3,2-d pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c-pyrazole-5-carboxylic acid | |
CC1=NN(C2=C1C=C(S2)C(=O)O)C | |
196.224 | |
196.23 |
25252-46-4 | |
C8H8N2O2S | |
QRANSYHQSVJLHX-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-dimethylthieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid | |
2776541 | |
95% |