Learn More
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
38.60 - 217.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 5744-56-9
Moleculaire formule C6H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 140.14
MDL-nummer MFCD00159636
InChI Key QRWZFUBHOQWUGH-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylicacid, pubchem7839, ksc269g2l, 1,3-dimethylpyrazol-5-carboxylic acid, pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dmethyl, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl
PubChem CID 587721
IUPAC Name 2,5-dimethylpyrazole-3-carboxylic acid
SMILES CN1N=C(C)C=C1C(O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10079211
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC12501DA
1 g
38.60
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10259884
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC12501DE
5 g
124.00
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11350567
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC12501EA
10 g
217.00
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
5744-56-9
140.14
QRWZFUBHOQWUGH-UHFFFAOYSA-N
587721
CN1N=C(C)C=C1C(O)=O
C6H8N2O2
MFCD00159636
1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylicacid, pubchem7839, ksc269g2l, 1,3-dimethylpyrazol-5-carboxylic acid, pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dmethyl, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl
2,5-dimethylpyrazole-3-carboxylic acid
Specificatie
1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
97%
MFCD00159636
QRWZFUBHOQWUGH-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethylpyrazole-3-carboxylic acid
587721
97%
5744-56-9
C6H8N2O2
1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylicacid, pubchem7839, ksc269g2l, 1,3-dimethylpyrazol-5-carboxylic acid, pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dmethyl, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl
CN1N=C(C)C=C1C(O)=O
140.14
140.14
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS P Statement Causes skin irritation. Causes serious eye irritation.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Take off contaminated clothing and wash before reuse.
Warning