Learn More
1,3-Benzodioxol-4-ylmethanol, 97%, Thermo Scientific™
20.90 - 80.50
Chemische identificatiekenmerken
CAS 769-30-2
Moleculaire formule C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.149
MDL-nummer MFCD02681980
InChI Key XVCMMPXFVAHHQN-UHFFFAOYSA-N
Synoniem benzo d 1,3 dioxol-4-ylmethanol, 1,3-benzodioxole-4-methanol, 2h-1,3-benzodioxol-4-ylmethanol, benzo 1,3 dioxol-4-yl-methanol, 1,3-benzodioxol-4-yl-methanol, 1,3-benzodioxol-4-yl methanol, 2,3-methylenedioxy benzyl alcohol, 4-hydroxymethyl-1,3-benzodioxole, benzo d 1,3 dioxol-7-yl methanol, 2h-benzo d 1,3-dioxolen-4-ylmethan-1-ol
PubChem CID 2776187
IUPAC Name 1,3-benzodioxol-4-ylmethanol
SMILES C1OC2=CC=CC(=C2O1)CO
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10523012
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC01709CB
250 mg Amber Glass Bottle
20.90
250 mg
10447422
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC01709DA
1 g Amber Glass Bottle
80.50
1 gram
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
769-30-2
152.149
XVCMMPXFVAHHQN-UHFFFAOYSA-N
2776187
C1OC2=CC=CC(=C2O1)CO
C8H8O3
MFCD02681980
benzo d 1,3 dioxol-4-ylmethanol, 1,3-benzodioxole-4-methanol, 2h-1,3-benzodioxol-4-ylmethanol, benzo 1,3 dioxol-4-yl-methanol, 1,3-benzodioxol-4-yl-methanol, 1,3-benzodioxol-4-yl methanol, 2,3-methylenedioxy benzyl alcohol, 4-hydroxymethyl-1,3-benzodioxole, benzo d 1,3 dioxol-7-yl methanol, 2h-benzo d 1,3-dioxolen-4-ylmethan-1-ol
1,3-benzodioxol-4-ylmethanol
Specificatie
1, 3-Benzodioxol-4-ylmethanol
96.5
97%
MFCD02681980
XVCMMPXFVAHHQN-UHFFFAOYSA-N
1,3-benzodioxol-4-ylmethanol
2776187
97%
769-30-2
100.0
C8H8O3
benzo d 1,3 dioxol-4-ylmethanol, 1,3-benzodioxole-4-methanol, 2h-1,3-benzodioxol-4-ylmethanol, benzo 1,3 dioxol-4-yl-methanol, 1,3-benzodioxol-4-yl-methanol, 1,3-benzodioxol-4-yl methanol, 2,3-methylenedioxy benzyl alcohol, 4-hydroxymethyl-1,3-benzodioxole, benzo d 1,3 dioxol-7-yl methanol, 2h-benzo d 1,3-dioxolen-4-ylmethan-1-ol
C1OC2=CC=CC(=C2O1)CO
152.149
152.15